Learn More
Fisherbrand™ Matraces de agitación
Código de producto. 11735373 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
2800 mL
Forma del fondo:
Abombado
Plano
Tipo de tapón:
Sin ventilación
Ventilado
Tamaño de la unidad:
24 PCS
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 4
paquete de 6
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Forma del fondo Tipo de tapón Tamaño de la unidad
11735373 125 mL Plano Ventilado paquete de 24
11735263 125 mL Plano Sin ventilación paquete de 24
11755263 125 mL Abombado Ventilado 24 PCS
11765253 250 mL Plano Ventilado paquete de 12
11725253 250 mL Plano Sin ventilación paquete de 12
11735253 250 mL Abombado Ventilado paquete de 12
11725263 500 mL Plano Ventilado paquete de 12
11785253 500 mL Plano Sin ventilación paquete de 12
11705263 500 mL Abombado Ventilado paquete de 12
11755253 1000 mL Plano Ventilado paquete de 6
11705253 1000 mL Plano Sin ventilación paquete de 6
11715253 1000 mL Abombado Ventilado paquete de 6
11775263 2000 mL Plano Ventilado paquete de 4
11725373 2000 mL Abombado Ventilado paquete de 4
11765373 2800 mL Plano Ventilado paquete de 4
11775373 2800 mL Abombado Ventilado paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 11735373
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Reduzca el riesgo de contaminación cruzada.
  • Apirógenos y no citotóxicos
  • Policarbonato transparente y duradero con graduaciones moldeadas
  • Tapón de polipropileno con poro de PTFE de 0,22 μm
  • Envases individuales para facilitar el almacenamiento y la manipulación
  • Fondo plano para uso en mesa o fondo con deflector para uso en mesa de agitación
  • Tapón de rosca ventilado o no ventilado NO esterilizable en autoclave
  • Matraz esterilizable en autoclave
  • Estéril
Certifications
Certificación de esterilidad en 10-6 SAL de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 4,22 oz
Material del cierre Polipropileno
Color Transparente
Capacidad (métrico) 125 mL
Material Policarbonato
Para utilizar con (aplicación) Para cultivo de células en suspensión, preparación de medios y almacenamiento
Incluye 0,22μm Poro de PTFE
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Graduated Sí
Esterilidad Estéril
Clase Clase VI
Forma del fondo Plano
Tipo de tapón Ventilado