Descripción
Para usos múltiples; —también se adhiere a plásticos durante la esterilización en autoclave
- Se adhiere a vidrio, plástico, papel y madera de -23° a +121 °C
- Ideal para su uso en autoclaves, refrigeradores, ultracongeladores, esterilizadores e incubadoras
- Se pueden marcar fácilmente con lápiz, bolígrafo y con la mayoría de marcadores
- Se elimina sin residuos
- Resistente al aceite, agua y ácido
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de adhesivo | Autoadhesivo |
| Color | Blanco |
| Formato | Cinta |
| Tipo de producto | Cinta de marcado autoadhesiva |
| Para utilizar con (aplicación) | Autoclave, refrigerador/congelador, esterilizador, incubadora |
| Incluye | Solo cinta de marcado |
| Cantidad | 1 unidad |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De -9 F a 250 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -23 °C a +121 °C |
| Dimensiones (L x An) | 14 yd x 1 in |
| Mostrar más |