Learn More
Fisherbrand™ Cinta de marcado autoadhesiva
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17827291 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
14 yd
60 yd
Anchura (imperial):
0,5 in
0,75 in
1 in
1,5 in
2 in
Incluye:
Cinta y dispensador
Solo cinta de marcado
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (imperial) Anchura (imperial) Incluye unitSize
17827291 14 yd 0,5 in Cinta y dispensador cada uno
17837291 14 yd 0,75 in Cinta y dispensador cada uno
17817291 60 yd 1 in Solo cinta de marcado cada uno
17857291 14 yd 1,5 in Solo cinta de marcado cada uno
17847291 14 yd 1 in Solo cinta de marcado cada uno
17867291 14 yd 2 in Solo cinta de marcado cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17827291
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Este es un kit con cinta de marcado y dispensador.
All-purpose—even sticks to plastics during autoclaving.
All-purpose—even sticks to plastics during autoclaving
  • Se adhiere a vidrio, plástico, papel y madera de -23° a +121 °C
  • Ideal para su uso en autoclaves, refrigeradores, ultracongeladores, esterilizadores e incubadoras
  • Se pueden marcar fácilmente con lápiz, bolígrafo y con la mayoría de marcadores
  • Se elimina sin residuos
  • Resistente al aceite, agua y ácido
Especificaciones
Tipo de adhesivo Autoadhesivo
Color Blanco
Formato Cinta
Tipo de producto Cinta de marcado autoadhesiva
Para utilizar con (aplicación) Autoclave, refrigerador/congelador, esterilizador, incubadora
Incluye Cinta y dispensador
Cantidad 1 unidad
Intervalo de temperatura (imperial) De -9 F a 250 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -23 °C a +121 °C
Dimensiones (L x An) 14 yd x 0.5 in
Longitud (imperial) 14 yd
Longitud (métrico) 13 m
Anchura (imperial) 0,5 in
Diámetro (imperial) 25,4 mm (1 pulg.) de diámetro interno