Especificaciones
| Forma | Extremo puntiagudo, extremo romo |
| Tipo de producto | Scoopula™ |
| Para utilizar con (aplicación) | Minimiza el derrame en la manipulación de pequeñas cantidades de material, desenterrar materiales, núcleo y remover fácilmente |
| Longitud (imperial) | 6 in |
| Incluye | Un extremo afilado y un extremo romo. |
| Material | Acero inoxidable |
| Longitud (métrico) | 15 cm |