Learn More
Fisherbrand™ Rellenador de perilla de pipeta, rojo
Código de producto. 11779165 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
3/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11779165 3/Paq. paquete de 3
1 options
Código de producto. 11779165
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Llene cualquier pipeta de tamaño estándar sin riesgo de rotura o astillamiento. El pipeteador con perilla de seguridad Fisherbrand™ utiliza una conexión de ABS con un adaptador de silicona que sella alrededor de las pipetas sin torsión. Se suministra con una banda elástica para colgarlo cómodamente en frascos o la muñeca.
Utilice un accesorio de ABS con un adaptador de silicona que selle alrededor de las pipetas sin torsión. Se suministra con una banda elástica para colgarlo cómodamente en frascos o la muñeca. Permite llenar cualquier pipeta de tamaño estándar sin riesgo de rotura o astillamiento.
  • La pipeta no entra en contacto con plástico duro, lo que reduce el riesgo de agrietamiento y astillamiento
  • Capacidad de 15 ml, 106 mm de longitud, 41 mm de DE (orificio de 4,5 a 6,5 mm de diámetro)
  • Banda elástica para colgar en frasco de reactivo o muñeca
  • El relleno se ajusta a pipetas de tamaño estándar
Especificaciones
Puntas compatibles 4,5-6,5 mm
Esterilizables en autoclave Sí
Color Rojo con accesorio blanco
Desechables Reutilizables
Para utilizar con Pipeta
Tipo de agarre Redondo
Material Caucho con accesorio ABS
Modelo Pera
Número de canales 1
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeteador
Volumen (métrico) 15 ml
Para utilizar con (equipo) Pipeta
Incluye Práctica banda elástica para colgar
Cantidad 3/Paq.
Longitud (imperial) 4,21 in
Longitud (métrico) 107 mm
Diámetro de la abertura (imperial) De 0,2 a 0,3 in
Diámetro exterior (imperial) 1,6 in
Diámetro de la abertura (métrico) 4,5 a 6,5 mm
Diámetro exterior (métrico) 41 mm