Especificaciones
| Tipo | Cubeta |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 105mm |
| Para utilizar con (equipo) | Coleman™ Jr. II |
| Para utilizar con (aplicación) | Spectrophotometer Calibration |
| Forma | Redondo |
| Diámetro (métrico) | 19mm |