Learn More
Fisherbrand™ Majas de sedimento desechables sin ARNasa
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Color | Azul |
| Capacidad (imperial) | 0,05 oz |
| Capacidad (métrico) | 1,5 ml |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de producto | Pellet Pestle |
| Desechables | Sí |
| Longitud (imperial) | 2,75 in |
| Sin ADNasa | Sí |
| Incluye | Sin tubo |
| Mostrar más |