Learn More
FISHERBRAND™ Tubos de vidrio reutilizables con tapones de rosca fenólicos
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Fenólico |
| Capacidad (métrico) | 30 mL |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Forma | Cylindrical |
| Para utilizar con | Apto para el cultivo de tejidos y uso bacteriológico general |
| Tipo de etiqueta | Punto de marca |
| Material de revestimiento | Caucho |
| Tamaño de rosca | 18-415 |
| Esterilidad | No estériles |
| Mostrar más |