Learn More
FISHERBRAND™ Tubos de vidrio reutilizables con tapones de rosca fenólicos
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
Tapón fenólico de rosca con revestimiento de caucho blanco
- Vidrio de borosilicato de alta calidad
- Punto de marca
Información de órdenes
Envasados en bandejas envueltas al vacío y sin pelusas
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Fenólico |
| Capacidad (métrico) | 16 ml |
| Longitud (métrico) | 125 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Forma | Cylindrical |
| Para utilizar con | Apto para el cultivo de tejidos y uso bacteriológico general |
| Tipo de etiqueta | Punto de marca |
| Material de revestimiento | Caucho |
| Tamaño de rosca | 15-415 |
| Esterilidad | No estériles |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?