Learn More
Fisherbrand™ Erlenmeyer de boca estrecha de vidrio y reutilizables
Código de producto. 15476133 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4 l
6000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 12
paquete de 4
paquete de 6
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15476133 25 ml paquete de 12
11980707 125 ml paquete de 12
15406143 125 ml paquete de 12
15496133 50 ml paquete de 12
11970707 50 ml paquete de 12
15446143 1000 ml paquete de 6
11930717 1000 ml paquete de 6
15436143 500 ml paquete de 6
15426143 250 ml paquete de 12
15456143 2000 ml paquete de 4
15466143 4 l cada uno
11960717 6000 ml 1 PCS
15439113 6000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 15476133
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El contorno exterior largo y cónico minimiza el desconchado
Los matraces Erlenmeyer de boca estrecha de vidrio reutilizables Fisherbrand™ resultan útiles para la medición y mezcla de soluciones cuando no se necesita un alto grado de precisión. El contorno exterior largo y cónico minimiza el desconchado.
  • Parte superior mecanizada con acabado redondo
  • Cuerpo de paredes gruesas
  • Área de rotulación de esmalte cerámico blanco
Compliance
Diseñados según los requisitos de la especificación E1404, tipo 1, clase 1 de ASTM™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Material del cierre Caucho
Descripción Estilo de parte superior: Mecanizado de alta resistencia con báscula de capacidad
Diámetro exterior (imperial) 1,53 in
Capacidad (métrico) 25 ml
Material Vidrio de borosilicato
Intervalo de graduación De 10 a 25 ml
Graduaciones 5 ml
Altura (imperial) 2,55 in
Altura (métrico) 6,5 cm
N.º de posiciones 1
Superficie de escritura Marcado de esmalte cerámico con acabado mate
Desechables N.º
Mouth Style Estrecha
Diámetro exterior (métrico) 3,9 cm
Tamaño del tapón 0
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.