Learn More
Fisherbrand™ Erlenmeyer de boca estrecha de vidrio y reutilizables
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
Los matraces Erlenmeyer de boca estrecha de vidrio reutilizables Fisherbrand™ resultan útiles para la medición y mezcla de soluciones cuando no se necesita un alto grado de precisión. El contorno exterior largo y cónico minimiza el desconchado.
- Parte superior mecanizada con acabado redondo
- Cuerpo de paredes gruesas
- Área de rotulación de esmalte cerámico blanco
Compliance
Diseñados según los requisitos de la especificación E1404, tipo 1, clase 1 de ASTM™
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Caucho |
| Descripción | Estilo de parte superior: Mecanizado de alta resistencia con báscula de capacidad |
| Diámetro exterior (imperial) | 2,59 in |
| Capacidad (métrico) | 125 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Intervalo de graduación | De 50 a 125 ml |
| Graduaciones | 25 ml |
| Altura (imperial) | 4,25 in |
| Altura (métrico) | 10,8 cm |
| N.º de posiciones | 1 |
| Mostrar más |