Learn More
FISHERBRAND™ FISHERBRAND™ Frascos de medios de vidrio reutilizables con tapón
Código de producto. 15436123 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
1000 ml
100 ml
2000 mL
250 ml
5000 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15436123 10.000 mL cada uno
15446113 100 ml paquete de 10
15456113 250 ml paquete de 10
15476113 500 ml paquete de 10
15486113 1000 ml paquete de 10
15406123 2000 mL cada uno
15416123 5000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15436123
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
FISHERBRAND™ Las botellas de medios de vidrio reutilizables con tapón están hechas de vidrio borosilicato y cuentan con un anillo transparente, libre de goteo y reemplazable de polipropileno con un tapón roscado sin revestimiento GL 45. Autoclavables y ideales para mezclar, almacenar o transportar medios, productos químicos o disolventes.
Utilice estos frascos para medios de vidrio para una gran variedad de aplicaciones generales de laboratorio. Los frascos para medios de vidrio reutilizables Fisherbrand™ con tapón cuentan con una práctica boca ancha, graduaciones mejoradas y un anillo de vertido de polipropileno. Incluyen anillo de vertido de polipropileno reemplazable, transparente (natural) y sin goteo.
  • Fabricado en vidrio borosilicato para resistencia química y durabilidad
  • Incluye la rosca de rosca de polipropileno GL 45
  • Anillo de vertido de polipropileno transparente (natural), sin goteo y reemplazable
  • Punto permanente de esmalte blanco para facilitar el etiquetado
  • Esterilizable en autoclave hasta 140 °C
  • Adecuado para mezclar, almacenar y transportar medios, productos químicos y disolventes
Order Info
Los frascos de 2000 ml y posteriores se suministran en cajas de 1.
Specifications
Capacidad 338,1 oz, 10000 ml
Capacidad (métrico) 10.000 mL
Color Transparente
Diámetro (imperial) 8,9 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,18 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 30 mm
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de medios y reactivos, Retener y dispensar fluidos, Almacenamiento de productos químicos
Incluye Anillo de vertido de polipropileno transparente y sin goteo
Material Vidrio de borosilicato
N.º por caja 1
Cantidad Caja de 1
Esterilidad No estéril
Color del tapón Azul
Graduaciones De 2000 a 8000 ml
Closure Included Sí
Graduated Sí
Boca Estrecha
Altura (métrico) 410 mm
Altura (imperial) 16,1 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón GL45
Diámetro (métrico) 227 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 338,1 oz
Forma Forma redonda
Certificaciones/conformidad ISO 4796
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Pack inicial de botellas de medios