Learn More
Fisherbrand™ Frascos de medios de vidrio ámbar reutilizables
Código de producto. 17465353 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17465353 5000 mL cada uno
15817001 100 mL paquete de 10
15837001 250 mL paquete de 10
15847001 500 mL paquete de 10
15827001 1000 mL paquete de 10
17455353 2000 mL cada uno
17445353 10.000 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 17465353
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Utilice estos frascos para medios de vidrio reutilizables ámbar Fisherbrand™ para una gran variedad de aplicaciones generales de laboratorio.
  • Mancha permanente de esmalte blanco
  • Rosca de tornillo GL 45
  • Sin septum
  • Autoclavable (hasta 140 °C)
  • Vidrio ámbar de borosilicato
  • Tapón de polipropileno
Specifications
Capacidad (métrico) 5000 mL
Color Ámbar
Diámetro (imperial) 7,1 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,18 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 30 mm
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de medios y reactivos, líquidos de retención y dispensación, almacenamiento químico
Incluye Tapón de rosca, anillo de vertido
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
N.º por caja 1/Paq.
Cantidad 1Each
Color de tornillo Azul
Material de tornillo Polipropileno
Esterilidad No estéril
Color del tapón Azul
Preesterilizados No
Closure Included Sí
Graduated Sí
Boca Estrecha
Altura (métrico) 330 mm
Altura (imperial) 12,9 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón GL 45
Diámetro (métrico) 186 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 169,07 oz
Forma Cilíndrico
Certificaciones/conformidad ISO 4796
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Frasco ámbar para medio