Learn More
Fisherbrand™ Frascos de medios de vidrio ámbar reutilizables
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
- Mancha permanente de esmalte blanco
- Rosca de tornillo GL 45
- Sin septum
- Autoclavable (hasta 140 °C)
- Vidrio ámbar de borosilicato
- Tapón de polipropileno
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Color | Ámbar |
| Diámetro (imperial) | 2,2 in |
| Diámetro interior del cuello (imperial) | 1,18 in |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 30 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de medios y reactivos, Retener y dispensar fluidos, Almacenamiento de productos químicos |
| Incluye | Tapón de rosca, anillo de vertido |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| N.º por caja | 10/Caja |
| Cantidad | 10 Pk. |
| Mostrar más |