Learn More
Fisherbrand™ Reusable Glass Low-Form Griffin Beakers
Código de producto. 15863668 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 48
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15863668 100 mL paquete de 48
1 options
Código de producto. 15863668
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricado con vidrio de borosilicato KG-33
Vierta de forma precisa y constante con la ayuda de una boquilla ligeramente abocinada. Los vasos de precipitados de vidrio reutilizable Griffin de Fisherbrand™ están disponibles en varios tamaños y presentan una construcción gruesa y pesada con una parte superior de reborde. Fabricado con vidrio de borosilicato KG-33.
  • Construcción gruesa y pesada con parte superior con reborde
  • Grosor de pared uniforme
  • Zona de marcado duradera con acabado mate para su uso con un lápiz corriente
  • Doble escala graduada blanca de fácil lectura en todos los tamaños de 50 a 1000 ml
Compliance
  • Diseñada según los requisitos de la especificación ASTM™ E 960, tipo I.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 3,38 oz
Descripción Vaso de precipitados
Diámetro exterior (imperial) 1,96 in
Diámetro exterior (métrico) 5 cm
Capacidad (métrico) 100 mL
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (aplicación) Excelente resistencia mecánica y durabilidad, a la vez que proporciona alta resistencia al ataque químico y al choque térmico
Intervalo de graduación De 20 a 80 ml
Altura (imperial) 2,75 in
Altura (métrico) 7 cm
Incluye Boquilla
Incrementos 10 mL
Tipo de etiqueta Marcado con acabado mate
Cantidad Paquete de 12
Tipo Vaso de precipitados
Desechables No
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad USP, ASTM E438, ASTM E960
Scale Báscula doble
Modelo Griffin