Learn More
Fisherbrand™ Vasos de precipitados de vidrio de perfil bajo de uso intensivo reutilizables
Código de producto. 16595830 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
paquete de 4
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16595830 2000 ml paquete de 4
16505840 250 ml paquete de 12
16515840 400 ml paquete de 12
16535840 600 ml paquete de 6
16585830 1000 ml paquete de 6
16525840 4000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
No se recomienda su uso en placas calefactoras donde existan gradientes térmicos significativos debido a la falta de agitación del contenido o a la ausencia de un control de temperatura.
Código de producto. 16595830
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
No se recomienda su uso en placas calefactoras donde existan gradientes térmicos significativos debido a la falta de agitación del contenido o a la ausencia de un control de temperatura.
Boquilla diseñada para un rendimiento óptimo
Los vasos de precipitados de vidrio de perfil bajo y alta resistencia reutilizables Fisherbrand™ cuentan con una construcción sólida ideal para soportar golpes mecánicos y otras aplicaciones agresivas. La boquilla está diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo.
  • Paredes gruesas y uniformes
  • Borde superior mecanizado uniformemente con grosor de pared adicional
  • Área de marcado de acabado mate duradero
  • Escala graduada en blanco
  • Boquilla diseñada para un rendimiento óptimo
Compliance
Diseñada según los requisitos de la especificación ASTM™ E 960, tipo II.
Especificaciones
Exactitud ±5%
Capacidad (imperial) 67,62 oz
Descripción Vaso de precipitados
Diámetro exterior (imperial) 5,11 in
Diámetro exterior (métrico) 13 cm
Capacidad (métrico) 2000 ml
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (aplicación) Resistencia mecánica y durabilidad excelentes, seguridad avanzada cuando se usa en condiciones extremas, como el lavado mecanizado y la manipulación brusca
Intervalo de graduación De 200 a 1800 ml
Altura (imperial) 7,48 in
Altura (métrico) 19 cm
Incluye Boquilla
Incrementos 200 ml
Tipo de etiqueta Marcado con acabado mate
Cantidad 4/paquete
Tipo Vaso de precipitados
Desechables No
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad USP, ASTM E438, ASTM E960
Scale Báscula doble