Learn More
Fisherbrand™ Vasos de precipitados de vidrio de perfil bajo de uso intensivo reutilizables
Código de producto. 16585830 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
paquete de 4
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
16585830 1000 ml paquete de 6
16505840 250 ml paquete de 12
16515840 400 ml paquete de 12
16535840 600 ml paquete de 6
16595830 2000 ml paquete de 4
16525840 4000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
No se recomienda su uso en placas calefactoras donde existan gradientes térmicos significativos debido a la falta de agitación del contenido o a la ausencia de un control de temperatura.
Código de producto. 16585830
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
No se recomienda su uso en placas calefactoras donde existan gradientes térmicos significativos debido a la falta de agitación del contenido o a la ausencia de un control de temperatura.
Boquilla diseñada para un rendimiento óptimo
Los vasos de precipitados de vidrio de perfil bajo y alta resistencia reutilizables Fisherbrand™ cuentan con una construcción sólida ideal para soportar golpes mecánicos y otras aplicaciones agresivas. La boquilla está diseñada para ofrecer un rendi
  • Paredes gruesas y uniformes
  • Borde superior mecanizado uniformemente con grosor de pared adicional
  • Área de marcado de acabado mate duradero
  • Escala graduada en blanco
  • Boquilla diseñada para un rendimiento óptimo
  • <
Compliance
Diseñado a partir de ASTM™ Especificación E 960, Requisitos del tipo II
Especificaciones
Exactitud ±5%
Capacidad (imperial) 33,81 oz
Diámetro exterior (imperial) 4,21 in
Diámetro exterior (métrico) 10,7 cm
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (aplicación) Resistencia mecánica y durabilidad excelentes, seguridad avanzada cuando se usa en condiciones extremas, como el lavado mecanizado y la manipulación brusca
Intervalo de graduación De 100 a 1000 ml
Altura (imperial) 5,98 in
Altura (métrico) 15,2 cm
Incluye Boquilla
Incrementos 50 ml
Tipo de etiqueta Marcado con acabado mate
Cantidad 6/paquete
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables No
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad USP, ASTM E438, ASTM E960
Scale Báscula doble
Modelo Heavy Wall