Learn More
Fisherbrand™ Vasos de precipitados de vidrio de perfil bajo de uso intensivo reutilizables
Código de producto. 16535840 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
paquete de 4
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
16535840 600 ml paquete de 6
16505840 250 ml paquete de 12
16515840 400 ml paquete de 12
16585830 1000 ml paquete de 6
16595830 2000 ml paquete de 4
16525840 4000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
No se recomienda su uso en placas calefactoras donde existan gradientes térmicos significativos debido a la falta de agitación del contenido o a la ausencia de un control de temperatura.
Código de producto. 16535840
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
No se recomienda su uso en placas calefactoras donde existan gradientes térmicos significativos debido a la falta de agitación del contenido o a la ausencia de un control de temperatura.
Los vasos de vasos de vidrio de alta resistencia ofrecen una resistencia mecánica y durabilidad superiores. Mejora de la seguridad en condiciones extremas como lavado mecanizado y manejo brusco.
Los vasos de precipitados de vidrio de perfil bajo y alta resistencia reutilizables Fisherbrand™ cuentan con una construcción sólida ideal para soportar golpes mecánicos y otras aplicaciones agresivas. La boquilla está diseñada para ofrecer un rendi
  • Paredes gruesas y uniformes
  • Borde superior mecanizado uniformemente con grosor de pared adicional
  • Área de marcado de acabado mate duradero
  • Escala graduada en blanco
  • Boquilla diseñada para un rendimiento óptimo
  • <
Compliance
Diseñado a partir de ASTM™ Especificación E 960, Requisitos del tipo II
Especificaciones
Exactitud ±5%
Capacidad (imperial) 20,28 oz
Descripción Vaso de precipitados
Diámetro exterior (imperial) 3,42 in
Diámetro exterior (métrico) 8,7 cm
Capacidad (métrico) 600 ml
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (aplicación) Resistencia mecánica y durabilidad excelentes, seguridad avanzada cuando se usa en condiciones extremas, como el lavado mecanizado y la manipulación brusca
Intervalo de graduación De 50 a 500 ml
Altura (imperial) 4,08 in
Altura (métrico) 12,2 cm
Incluye Boquilla
Incrementos 50 ml
Tipo de etiqueta Marcado con acabado mate
Cantidad 6/paquete
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables No
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad USP, ASTM E438, ASTM E960
Scale Báscula doble
Modelo Pared resistente