Learn More
Fisherbrand™ Tapón de polipropileno
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13488029 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Material unitSize
13488029 Polipropileno paquete de 6
1 options
Código de producto. 13488029
Para su uso con: Garrafas rectangulares de HDPE y polipropileno Fisherbrand
Productos en los que su laboratorio puede confiar
Tapones para su uso con garrafas rectangulares de polipropileno y HDPE Fisherbrand
  • Tapón para garrafas de polipropileno para su uso cuando se realice la esterilización en autoclave con líquido contenido en el interior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (equipo) Fisherbrand Garrafones rectangulares de HDPE y polipropileno
Material Polipropileno
Tipo de producto Tapón