Learn More
Hellma Cubetas de precisión de fluorescencia de cuarzo Suprasil™
Código de producto. 10568301
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10568301 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 10568301 Proveedor Hellma N.º de proveedor 1011040
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñados para sostener muestras para experimentos de espectroscopia y análisis ópticos. Suprasil™ Las cubetas de precisión de fluorescencia de cuarzo se suministran con un tapón de PTFE.
  • Muy resistente químicamente
  • Mantiene la forma incluso a altas temperaturas de hasta 1000 °C aproximadamente
  • Transmisión del 80 % de 200 a 2500 nm
Especificaciones
Capacidad (métrico) 3.5 mL
Material Cuarzo
Incluye Con cubierta de PTFE
Cantidad 1 unidad
Altura (métrico) 45mm