Learn More
Fisherbrand™ Tubos de microcentrífuga de alta calidad: 1.5 ml
Código de producto. 12350343 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Lavanda
Naranja
Natural
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
12350343 Lavanda paquete de 500
12330343 Rojo paquete de 500
15537741 Natural paquete de 500
12370343 Amarillo paquete de 500
12300343 Naranja paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12350343
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Disponibles en ocho colores o en envases de diferentes colores.
Los tapones a presión de parte superior plana proporcionan un sello fiable y hermético incluso con ebullición prolongada
Capacidad: 1,5 ml
  • Polipropileno de alta claridad
  • Graduados en marcas de 0,1 y 0,25 ml
  • Aptos para fuerzas de hasta 30 000 × g
  • Tapas de fácil apertura con punto de inserción de aguja y área de marcado texturizada
  • Área de etiquetado en el exterior del tubo
  • Interior muy pulidos que garantizan la recuperación máxima de la muestra
  • Intervalo de temperaturas de -80° a +121 °C
  • Se adaptan a todos los rotores estándar
  • Apirógenas
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C/15 psi durante 15 minutos
Información de órdenes
Disponibles en ocho colores o en envases de diferentes colores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estilo de tapón Tapón a presión con parte superior plana
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa/ADNasa
Esterilizables en autoclave Sí
Capacidad (métrico) 1,5 ml
Color Lavanda
Material Polipropileno
Incluye Punto de inserción de la aguja
Tipo de etiqueta Área de etiquetado
Graduated Sí
Tipo de tapón Tapón a presión plano
RCF máx. 30000xG
Diámetro (métrico) 10,8mm
Longitud (métrico) 40,6mm