Learn More
Fisherbrand™ Tubos para microcentrífuga de alta calidad: 0.6mL
Código de producto. 11916955 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Naranja
Natural
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11916955 Natural paquete de 500
12340403 Amarillo paquete de 100
15807081 Amarillo paquete de 500
17858983 Naranja paquete de 500
12390393 Naranja paquete de 1000
17828983 Ámbar paquete de 500
12340393 Ámbar paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11916955
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los tapones a presión de parte superior plana proporcionan un sello fiable y hermético incluso con ebullición prolongada
Capacidad: 0.6mL
  • Polipropileno de alta claridad
  • Graduados en marcas de 0,1 ml
  • Aptos para fuerzas de hasta 30 000 × g
  • Tapas de fácil apertura con punto de inserción de aguja y área de marcado texturizada
  • Área de etiquetado en el exterior del tubo
  • Interior muy pulidos que garantizan la recuperación máxima de la muestra
  • Intervalo de temperaturas de -80 a +121 °C
  • Se adaptan a todos los rotores estándar
  • Apirógenas
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C/15 psi durante 15 minutos
Información de órdenes
Disponibles en ocho colores o en envases de diferentes colores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estilo de tapón Tapón a presión con parte superior plana
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa/ADNasa
Esterilizables en autoclave Sí
Capacidad (métrico) 0,5 ml (0,6 ml máx.)
Color Natural
Material Polipropileno
Incluye Punto de inserción de la aguja
Tipo de etiqueta Área de etiquetado
Graduated Sí
Tipo de tapón Tapón a presión plano
RCF máx. 30000xG
Diámetro (métrico) 7,5mm
Longitud (métrico) 30,5mm