Learn More
Fisherbrand™ Embudos para polvo
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11907924 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
6,5cm
7,5cm
10,5cm
15 cm
Diámetro del tubo (métrico):
16mm
21mm
27 mm
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
225 ml
750 ml
Altura (métrico):
6,6 cm
8,4 cm
10,3 cm
13,7 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 36
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Diámetro del tubo (métrico) Capacidad (métrico) Altura (métrico) unitSize
11907924 7,5cm 16mm 100 ml 8,4 cm paquete de 36
12652435 15 cm 27 mm 750 ml 13,7 cm paquete de 4
11907914 15 cm 27 mm 750 ml 13,7 cm paquete de 24
11997904 10,5cm 21mm 225 ml 10,3 cm paquete de 24
12642435 10,5cm 21mm 225 ml 10,3 cm paquete de 6
11997914 6,5cm 16mm 50 ml 6,6 cm paquete de 36
6 options
Código de producto. 11907924
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sus vástagos paralelos minimizan la acumulación del polvo
  • Polipropileno duradero
  • Las estrías externas evitan bolsas de aire
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 7,5cm
Capacidad (métrico) 100 ml
Diámetro del tubo (métrico) 16mm
Material Polipropileno
Altura (métrico) 8,4 cm
Esterilizables en autoclave
Longitud del tubo (métrico) 29mm