Learn More
Fisherbrand™ Placas de evaporación de porcelana
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
35 ml
70 ml
80 ml
120 ml
150 ml
250 ml
1285 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Redondo |
| Capacidad (métrico) | 1285 ml |
| Material | Porcelana |
| Forma | Forma redonda |
| Tipo | Placa de evaporación |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicación de evaporación |
| Acabado interior | Acristalado |
| Grosor | 3,7 mm |
| Altura (métrico) | 75 mm |
| Altura (imperial) | 2,95 in |
| Mostrar más |