Especificaciones
| Forma del fondo | Redondo |
| Capacidad (métrico) | 120 ml |
| Material | Porcelana |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Placa de evaporación |
| Para utilizar con (aplicación) | Procesos de evaporación y de incineración |
| Acabado interior | Acristalado |
| Intervalo de temperatura (imperial) | 2102 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 1150 °C |
| Grosor | 2,8 mm |
| Mostrar más |