Learn More
Fisherbrand™ Platillos de pesaje antiestáticos de poliestireno
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
Los platillos de pesaje antiestáticos de poliestireno de Fisherbrand™ no contienen contaminantes, son antiestáticos y biológicamente inertes. Los platillos desechables son ideales para aplicaciones de pesaje, dispensación o almacenamiento.
Ideal para pesar materiales afectados por la electricidad estática.
- Resisten ácidos diluidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases
- Fondos planos anti-vuelcos
- Fabricados con poliestireno de 12 milímetros de espesor, 20 % más grueso que la mayoría de los platos del mercado actual, para una mayor resistencia, estabilidad y facilidad de manejo
- Los botes vertedores cuentan con una boquilla moldeada para verter y dispensar cómodamente
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 270 mL |
| Color | Natural |
| Desechables | Desechables |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Plano |
| Tipo | Boquilla de vertido |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideales para aplicaciones de pesaje, dosificación o almacenamiento |
| Grosor | 12 mil |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 4,75 × 7,75 × 1 pulg (120 × 120 × 25,4 mm) |
| Show More |