Learn More
Fisherbrand™ Platillos de pesaje antiestáticos de poliestireno
Código de producto. 15223638 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
270 mL
Color:
Azul
Natural
Tipo:
Boquilla de vertido
Plato de pesaje
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color Tipo Tamaño de la unidad
15223638 100 mL Azul Plato de pesaje paquete de 500
16572240 270 mL Natural Boquilla de vertido paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
No para uso superior a 90 °C.
Código de producto. 15223638
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
No para uso superior a 90 °C.
Los platillos desechables son ideales para aplicaciones de pesaje, dispensación o almacenamiento
Los platillos de pesaje antiestáticos de poliestireno de Fisherbrand™ no contienen contaminantes, son antiestáticos y biológicamente inertes. Los platillos desechables son ideales para aplicaciones de pesaje, dispensación o almacenamiento.
Ideal para pesar materiales afectados por la electricidad estática.
  • Resisten ácidos diluidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases
  • Fondos planos anti-vuelcos
  • Fabricados con poliestireno de 12 milímetros de espesor, 20 % más grueso que la mayoría de los platos del mercado actual, para una mayor resistencia, estabilidad y facilidad de manejo
  • Los botes vertedores cuentan con una boquilla moldeada para verter y dispensar cómodamente
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 100 mL
Color Azul
Desechables Desechables
Material Poliestireno
Forma Plano
Tipo Plato de pesaje
Para utilizar con (aplicación) Ideales para aplicaciones de pesaje, dosificación o almacenamiento
Grosor 12 mil
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 88,9 x 88,9 x 25,4 mm (3,5 x 3,5 x 1 pulg)
Longitud (imperial) 3,5 in
Longitud (métrico) 88,9 mm
Anchura (imperial) 3,5 in
Anchura (métrico) 88,9 mm
Altura (métrico) 25,4 mm
Altura (imperial) 1 in
Diámetro de la base interior (métrico) 61 mm
Diámetro (métrico) 61 mm (base interior)