Learn More
Fisherbrand™ Tubos de microtitulación de polipropileno
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17157885 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tipo de etiqueta:
Sin área de escritura
Superficie de escritura mate
Envase:
Envasado robótico
envasados en bandeja
Tamaño de la unidad:
paquete de 4800
paquete de 960
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad Tipo de etiqueta Envase unitSize
17157885 No estéril Sin área de escritura Envasado robótico paquete de 960
15891757 Estéril Superficie de escritura mate envasados en bandeja paquete de 4800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17157885
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal for sample dilution and/or mixing prior to transfer into microtiter plates.
Perfectos para la dilución y/o mezcla de muestras antes de su transferencia a placas de microtitulación
También aptas para pruebas HTLV-III, RIA, EIA, PCR, control de calidad farmacéutica, almacenamiento de muestras en congelador o transporte de muestras y reactivos. Elija tubos o tubos planos con área de escritura mate.
  • Los tubos de polipropileno de calidad superior y las gradillas de embalaje son esterilizables en autoclave y se pueden congelar hasta –80 °C.
  • Los tubos no estériles están certificados como libres de ADNasa y ARNasa
  • Los tubos estériles están certificados sin ARNasa, ADNasa, ATP, ADN ni pirógenos.
  • Los tubos mate tienen un área de escritura que rodea el cuello del tubo.
  • Capacidad: 1,2 ml
Información de órdenes
Packed in bulk, or in convenient 8 x 12 compact tray packs or robotic racks. Compact Tray PacksSnug, smooth- fitting cover protects samples and enables stacking; With paper grid for easy indentification of contentsRobotic RacksSpecifically designed with 96-well footprint for robotic workstations; One-way lid design with alphanumeric grid enables easy sample identification; Condensation rings inside cover minimize cross-contamination; Tubes fit in straight, upright position
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa/ADNasa
Esterilizables en autoclave
Capacidad (métrico) 1.2mL
Color Natural
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Pruebas HTLV-III, RIA, EIA, PCR, control de calidad farmacéutica, almacenamiento de muestras en congelador o transporte de muestras y reactivos
Tipo de etiqueta Sin área de escritura
Envase Envasado robótico
Esterilidad No estéril
Graduated No
Tipo de producto Microtiter Tubes