Learn More
Fisherbrand™ Recipientes de polipropileno graduados para muestras
Código de producto. 11799378 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
133 mL
148 mL
237 mL
Capacidad (imperial):
4,5 oz
5 oz
8 oz
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Closure Included:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Capacidad (imperial) Esterilidad Closure Included Tamaño de la unidad
11799378 237 mL 8 oz Estéril Sí paquete de 100
11769378 133 mL 4,5 oz Estéril No paquete de 500
11779378 148 mL 5 oz Estéril Sí paquete de 100
11964395 133 mL 4,5 oz No estéril Sí paquete de 500
11789378 237 mL 8 oz Estéril No paquete de 500
11984375 237 mL 8 oz No estéril No paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11799378
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ideales para la recogida, el transporte y el almacenamiento de muestras
  • Esterilizable en autoclave
  • Graduados
  • Con o sin tapa a presión de polietileno no esterilizable en autoclave
Información de órdenes
Nota: Los recipientes estériles con tapa están envueltos individualmente y son estériles dentro del recipiente. Los recipientes no estériles y estériles sin tapas están envasados a granel.
Especificaciones
Closure Included Sí
Graduated Sí
Material Polipropileno
Esterilidad Estéril
Capacidad (imperial) 8 oz
Capacidad (métrico) 237 mL