Learn More
Fisherbrand™ Recipientes de polipropileno graduados para muestras
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
- Esterilizable en autoclave
- Graduados
- Con o sin tapa a presión de polietileno no esterilizable en autoclave
Información de órdenes
Nota: Los recipientes estériles con tapa están envueltos individualmente y son estériles dentro del recipiente. Los recipientes no estériles y estériles sin tapas están envasados a granel.
Especificaciones
Especificaciones
| Closure Included | Sí |
| Graduated | Sí |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Capacidad (imperial) | 5 oz |
| Capacidad (métrico) | 148 mL |