Learn More
Fisherbrand™ Vaso de precipitados desechable de polipropileno
Código de producto. 17405133 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 mL
30 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17405133 400 mL paquete de 50
17445133 15 mL paquete de 100
17455133 30 mL paquete de 100
17485123 50 mL paquete de 100
17435133 100 mL paquete de 100
17495123 150 mL paquete de 100
17415133 250 mL paquete de 50
17425133 600 mL paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17405133
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Altamente resistente a ácidos fuertes, disolventes orgánicos y otros reactivos comunes de laboratorio
La fabricación con estrías permite apilar sin unión
  • Reborde especial antigoteo
  • La base permite que el vaso de precipitados se asiente plano durante el uso
  • Graduados en ml y oz.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 400 mL
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Altamente resistente a ácidos fuertes, disolventes orgánicos y otros reactivos de laboratorio comunes
Incluye Boquilla
Incrementos 25 mL
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Sí
Graduated Sí