Learn More
Fisherbrand™ Bolsas de residuos esterilizables en autoclave: normales
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | OSHA, 29 CFR1910.1030 |
| Tipo de tapón | Elástico |
| Capacidad (imperial) | De 45 a 52 l (12-14 gal.) |
| Color | Transparente |
| Dimensiones (L x An) | 30 x 24 in (76 x 61 cm) |
| Longitud (métrico) | 76 cm |
| Anchura (métrico) | 61 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Anchura (imperial) | 24 in |
| Longitud (imperial) | 30 in |
| Mostrar más |