Learn More
Fisherbrand™ Viales de polietileno para muestras con tapón con bisagras
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Descripción | Vial, muestra de LDPE de 2,5 ml |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,5 in, 14 mm |
| Color | Translúcido |
| Material | LDPE, Polietileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Desechables | Sí |
| Volumen (métrico) | 2,5 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso general |
| Graduado | No |
| Altura (imperial) | 1,24 in |
| Mostrar más |