Learn More
Fisherbrand™ Bolsas de residuos de riesgo biológico HD esterilizables en autoclave esterilizable en autoclave
Código de producto. 15386433 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Natural
Rojo con estampado negro
Transparente
Transparente con impresión en rojo
Dimensiones (L x An):
12 x 8 in (30 x 20 cm)
19 x 14 in (48 x 36 cm)
23 x 19 in (58 x 48 cm)
24 x 12 in (61 x 30 cm)
24 x 36 in (61 x 91 cm)
30 x 24 in (76 x 61 cm)
30 x 33 pulgadas (76 x 84 cm)
36 x 24 in (91 x 61 cm)
48 x 38 pulgadas (122 x 97 cm)
64 x 89 cm (25 x 35 pulgadas)
Grosor:
1,50 mil
4 mil
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
paquete de 200
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Dimensiones (L x An) Grosor Tamaño de la unidad
15386433 Natural 24 x 12 in (61 x 30 cm) 1,50 mil paquete de 200
16235040 Natural 24 x 36 in (61 x 91 cm) 1,50 mil cada uno
18346523 Transparente con impresión en rojo 12 x 8 in (30 x 20 cm) 1,50 mil paquete de 200
18396533 Transparente con impresión en rojo 36 x 24 in (91 x 61 cm) 1,50 mil paquete de 200
18366533 Transparente con impresión en rojo 24 x 12 in (61 x 30 cm) 1,50 mil paquete de 200
18366513 Transparente con impresión en rojo 30 x 24 in (76 x 61 cm) 1,50 mil paquete de 200
18376513 Rojo con estampado negro 12 x 8 in (30 x 20 cm) 1,50 mil paquete de 200
18376523 Rojo con estampado negro 19 x 14 in (48 x 36 cm) 1,50 mil paquete de 200
17841772 Rojo con estampado negro 23 x 19 in (58 x 48 cm) 1,50 mil paquete de 200
18396523 Rojo con estampado negro 64 x 89 cm (25 x 35 pulgadas) 1,50 mil paquete de 200
18386513 Rojo con estampado negro 30 x 33 pulgadas (76 x 84 cm) 1,50 mil paquete de 200
18316513 Rojo con estampado negro 36 x 24 in (91 x 61 cm) 4 mil paquete de 100
18346533 Transparente 36 x 24 in (91 x 61 cm) 4 mil paquete de 100
18346513 Transparente 30 x 24 in (76 x 61 cm) 1,50 mil paquete de 200
18548056 Rojo con estampado negro 48 x 38 pulgadas (122 x 97 cm) 1,50 mil paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Product Code. 15386433
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Las bolsas para residuos biopeligrosos de polietileno esterilizables en autoclave garantizan una manipulación y eliminación seguras de los residuos biopeligrosos.
Bolsas de polietileno para residuos biopeligrosos esterilizables en autoclave para garantizar la manipulación y eliminación seguras de residuos biopeligrosos.
  • Todas las bolsas se suministran con cierres elásticos de ventilación de vapor esterilizables en autoclave, excepto las bolsas transparentes lisas de 1,5 mil de grosor.
  • Polietileno
  • Rango de temperatura 260° F
  • Disponible en 4 colores/estilos
Specifications
Certificaciones/conformidad ASTM D1709-85
Tipo de tapón Ninguno
Color Natural
Dimensiones (L x An) 24 x 12 in (61 x 30 cm)
Longitud (métrico) 61 cm
Anchura (métrico) 30 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Anchura (imperial) 12 in
Longitud (imperial) 24 in
Grosor 1,50 mil
Material Polietileno
Tipo de producto Bolsas esterilizables en autoclave
Temperatura (métrico) 127° C