Learn More
Fisherbrand™ Especialidad en placas de Petri
Código de producto. 17824738 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Placa honda
Tamaño:
100 x 25 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 325
Código de producto. Tipo Tamaño Tamaño de la unidad
17824738 Placa honda 100 x 25 mm paquete de 325
1 options
Código de producto. 17824738
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Múltiples tamaños y estilos para una variedad de aplicaciones
  • Todos los platos fabricados con poliestireno virgen de grado médico.
  • Todos los platos esterilizados mediante esterilización por haz de electrones.
  • Placas de Petri de estilo profundo disponibles: diseñadas para mayores volúmenes de medios, lo que permite tiempos de cultivo más largos
  • Placas de contacto disponibles para recolección en entornos donde se requiere contacto para recolectar la muestra.
  • Embalaje práctico en fundas de fácil apertura.
  • 25 mangas/caja
Especificaciones
Tipo de tapón Apilable
Forma del fondo Plano
Material Poliestireno
Forma Redondo
Esterilidad Estéril
Tipo Placa honda
Bordes Reborde elevado
Envase 13/manga, 25 fundas/caja.
Tamaño 100 x 25 mm
Altura (métrico) 25 mm
Diámetro (métrico) 100 mm