Learn More
Fisherbrand™ Promoción de frascos para medios de cultivo de PETG
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12094118 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12094118 1000 ml paquete de 12
1 options
Código de producto. 12094118
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una alternativa económica e irrompible a los matraces de vidrio. No pirógeno y no citotóxico para proteger las células. PETG transparente y ligero, garantiza la resistencia a los golpes y tiene excelentes propiedades para evitar
• Transferencia de gases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Para la preparación y el almacenamiento de medios
Material PETG
Cantidad 12/caja
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)