Learn More
Fisherbrand™ Frascos para medios de cultivo de PETG estériles
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12084118 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
Tipo de tapón:
Tapón de rosca a prueba de manipulación
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de tapón unitSize
12084118 250 ml Tapón de rosca a prueba de manipulación paquete de 24
12074118 125 ml Tapón de rosca a prueba de manipulación paquete de 24
12064118 500 ml Tapón de rosca a prueba de manipulación paquete de 12
12094118 1000 mL Tapón de rosca a prueba de manipulación paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12084118
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28036
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Reduzca el riesgo de contaminación cruzada con estos frascos de medios desechables y estériles
El frasco para medios de cultivo de PETG de Fisherbrand es ideal para la preparación y el almacenamiento de medios.
  • Una alternativa económica y a prueba de roturas a los frascos para medios de cultivo de vidrio
  • Apirógeno y no citotóxico para proteger las células
  • Las graduaciones moldeadas no se desprenden
  • Fabricado con copoliéster de polietileno tereftalato (PETG) transparente y ligero que proporciona resistencia a impactos y unas excelentes propiedades de protección a gases
  • El tapón es de polietileno de alta densidad (HDPE)
  • Frascos envasados en una bandeja envuelta al vacío para mantener la limpieza
  • La banda termorretráctil alrededor del tapón y el cuello del frasco proporcionan la garantía visual de esterilidad para frascos individuales hasta que se retira la banda
  • Los números de referencia que terminan en “A” están diseñados sin un anillo a prueba de manipulación
Compliance
Esterilidad certificada según SAL 10-6, USP Clase VI para garantizar biocompatibilidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 250 ml (8.45 oz)
Capacidad (métrico) 250 ml
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Para la preparación y el almacenamiento de medios
Material PETG
Esterilidad Estéril
Certificaciones/conformidad SAL 10-6, clase VI de la USP
Closure Included Sí
Desechables
Graduated Sí
Forma Cuadrada
Tipo de producto Media Bottle
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño del tapón 38-430 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca a prueba de manipulación