Learn More
Fisherbrand™ Frascos para medios de cultivo de PETG estériles
Código de producto. 12064118 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
Tipo de tapón:
Tapón de rosca a prueba de manipulación
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de tapón Tamaño de la unidad
12064118 500 ml Tapón de rosca a prueba de manipulación paquete de 12
12074118 125 ml Tapón de rosca a prueba de manipulación paquete de 24
12084118 250 ml Tapón de rosca a prueba de manipulación paquete de 24
12094118 1000 mL Tapón de rosca a prueba de manipulación paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12064118
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Reduzca el riesgo de contaminación cruzada con estos frascos de medios desechables y estériles
El frasco para medios de cultivo de PETG de Fisherbrand es ideal para la preparación y el almacenamiento de medios.
  • Una alternativa económica y a prueba de roturas a los frascos para medios de cultivo de vidrio
  • Apirógeno y no citotóxico para proteger las células
  • Las graduaciones moldeadas no se desprenden
  • Fabricado con copoliéster de polietileno tereftalato (PETG) transparente y ligero que proporciona resistencia a impactos y unas excelentes propiedades de protección a gases
  • El tapón es de polietileno de alta densidad (HDPE)
  • Frascos envasados en una bandeja envuelta al vacío para mantener la limpieza
  • La banda termorretráctil alrededor del tapón y el cuello del frasco proporcionan la garantía visual de esterilidad para frascos individuales hasta que se retira la banda
  • Los números de referencia que terminan en “A” están diseñados sin un anillo a prueba de manipulación
Compliance
Esterilidad certificada según SAL 10-6, USP Clase VI para garantizar biocompatibilidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 500 ml (16.9 oz)
Capacidad (métrico) 500 ml
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Para la preparación y el almacenamiento de medios
Material PETG
Esterilidad Estéril
Closure Included Sí
Graduated Sí
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño del tapón 38-430 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca a prueba de manipulación
Capacidad (imperial) 16,9 oz
Forma Cuadrado
Certificaciones/conformidad SAL 10-6, clase VI de la USP
Desechables Un solo uso
Tipo de producto Frasco para medios de cultivo