Learn More
Fisherbrand™ Rotuladores indelebles
Código de producto. 11774386 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Negro
Rojo
Varios
Verde
Cantidad:
12/paq.
6 paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Cantidad unitSize
11774386 Verde 6 paq. paquete de 6
17377629 Varios 12/paq. paquete de 12
11744386 Negro 6 paq. paquete de 6
11764386 Azul 6 paq. paquete de 6
11754386 Rojo 6 paq. paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11774386
Edge
Escriben en todas las superficies
Los bolígrafos marcadores permanentes Fisherbrand™ escriben en vidrio, película, madera, plástico, metal, caucho y porcelana. Ideales para marcar bolsas de muestras, microscopios o portaobjetos fotográficos, instrumental de vidrio de laboratorio y mucho más. Escriben en todas las superficies.
  • Produzca líneas precisas y ultrafinas de 0,3 mm de ancho
  • La tinta permanente, impermeable y a prueba de golpes, se seca casi al instante
  • El tapón hermético evita que se seque y garantiza la escritura instantánea incluso después de un almacenamiento prolongado
  • Su única pata larga de acero inoxidable permite escribir con precisión en un espacio reducido
Información de órdenes
El surtido incluye seis bolígrafos de color negro opaco, dos de color rojo vívido, dos de color azul y dos de color verde
Especificaciones
Estilo de punta 0.3 mm Ultra Fine
Tipo de producto Marcador permanente
Color Verde
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Bolígrafos marcadores ideales para muestras de laboratorio, portaobjetos de microscopio, portaobjetos fotográficos, vasos de precipitados de vidrio y de plástico y bolsas de muestras de plástico
Cantidad 6 paq.
Anchura de la línea (métrico) 0,3 mm