Learn More
Fisherbrand™ Bolsas de residuos de riesgo biológico HD esterilizables en autoclave esterilizable en autoclave
Shop All Fisherbrand Electrochemistry ProductsDescription
Bolsas de autoclave resistentes a impactos y desgarros para la esterilización de residuos. Fisherbrand™ Las bolsas naranjas para autoclave sin indicador de esterilización están fabricadas con polietileno de alta densidad.
- Resistente a impactos y desgarros.
- Color naranja brillante.
- Hecho de polietileno de alta densidad
Compliance
Pasar la norma ASTM™ Pruebas de resistencia al impacto y al desgarro.
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | ASTM |
| Tipo de tapón | Ninguno |
| Color | Naranja con estampado negro |
| Dimensiones (L x An) | 30 x 24 in |
| Longitud (métrico) | 76 cm |
| Anchura (métrico) | 61 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Incluye | Impreso en inglés |
| Anchura (imperial) | 24 in |
| Longitud (imperial) | 30 in |
| Show More |