Learn More
Fisherbrand™ Pinzas de punta plana desplazada
Código de producto. 16894166 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
120 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
16894166 120 mm cada uno
1 options
Código de producto. 16894166
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los fórceps Fisherbrand™ con una desviación de 45° son ideales para recoger objetos planos de una superficie plana.
  • Cuenta con mangos dentados para un mejor control
  • Fabricadas con acero inoxidable antimagnético
  • La punta ancha mide 0,64 x 0,051 cm
  • Ideal para recoger papeles de filtro
  • Longitud total: 12,06 cm (4,75 pulg.), L: 120 mm; An.: 10 mm; Al.: 0,06 in (1,5mm)
Especificaciones
Estilo de punta Punta plana desplazada
Longitud (imperial) 4,75 in
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 120 mm
Tipo de producto Pinzas
Para utilizar con (aplicación) Disección, investigación, laboratorios, manipulación de piezas pequeñas, recogida de papeles de filtro
Incluye Mangos dentados