Learn More
Fisherbrand™ Agujas de inoculación de nicromo con mango
Código de producto. 15228979 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Grosor:
26 G
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Grosor Tamaño de la unidad
15228979 26 G cada uno
1 options
Código de producto. 15228979
Fecha estimada de envoi: 28-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponible en dos calibres de aguja
  • Consiste en un alambre recto fijado en un mango de aluminio
  • El mango mide 18,4 cm de largo y tiene un extremo cónico
  • El alambre tiene una longitud de 100 mm
Especificaciones
Longitud (imperial) 3,93 pulg
Longitud (métrico) 10 cm
Material Nichrome
Tipo de producto Aguja de inoculación
Grosor 26 G
Longitud del mango (imperial) 7,25 in
Longitud del mango (métrico) 18,4 cm
Tipo de mango Mango de aluminio