Learn More
Fisherbrand™ Bucles de inoculación de nicromo/aluminio
Código de producto. 16002282 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
16002282 10 cm paquete de 12
1 options
Código de producto. 16002282
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los bucles de inoculación de nicromo/aluminio Fisherbrand constan de un bucle de alambre nicromo montado en un mango de aluminio. Los bucles de inoculación se utilizan para introducir microorganismos en un medio de cultivo.
Los bucles de inoculación de nicromo/aluminio Fisherbrand constan de un bucle de alambre nicromo montado en un mango de aluminio. Los bucles de inoculación se utilizan para introducir microorganismos en un medio de cultivo.
  • Las asas de inoculación de nicromo/aluminio de Fisherbrand™ se suministran con un mango de aluminio estándar.
  • El mango de aluminio está disponible en formato aislado o no aislado
  • Los bucles de inoculación están disponibles en una variedad de calibres, tamaños de orificio de bucle y tipos de cable para adaptarse a una serie de requisitos de laboratorio.
  • Ideales para seleccionar, inocular o transferir muestras microbiológicas
  • Los bucles se deslizan a lo largo de las superficies de agar sin cortar ni desgarrar material/muestra
  • Se enfrían rápidamente después de la esterilización
  • Longitud del mango: 203 mm
  • Neutralizado/a/s
  • Esterilizable en autoclave hasta 135°C; puede ser esterilizado por radiación Eto/gamma
  • Sin látex
  • Fabricados conforme a las directrices ISO 9002, GMP y cGMP
Especificaciones
Longitud (imperial) 3,93 pulg
Longitud (métrico) 10 cm
Material Aluminio y nicromo
Esterilidad Estéril
Color Plata
Tipo de producto Asa de inoculación
Grosor 25 G
Incluye Mango de aluminio de extremo cónico
Longitud del mango (imperial) 8 in
Longitud del mango (métrico) 20,3 cm