Learn More
Fisherbrand™ Frascos de recogida de muestras sobre el terreno de boca estrecha
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11907974 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 125
paquete de 250
paquete de 50
paquete de 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11907974 125 ml paquete de 500
11937964 250 ml paquete de 250
11997954 500 ml paquete de 125
11977924 1000 ml paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11907974
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Tapones de rosca de polipropileno
Envasados a granel para facilitar el muestreo, transporte y almacenamiento de líquidos
Envasados a granel para facilitar el muestreo, transporte y almacenamiento de líquidos
  • HDPE para ofrecer una excelente resistencia química
  • Rígidos y translúcidos
  • Ideales para recogida de muestras sobre el terreno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4,2 oz, 125 ml
Capacidad (métrico) 125 ml
Capacidad (imperial) 4,2 oz
Color Translúcido
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Acabado del cuello 24
Certificaciones/conformidad CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Tipo de producto Frasco de recogida de muestras sobre el terreno de boca estrecha
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 24 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca