Learn More
Fisherbrand™ Recipientes multiuso para almacenamiento de muestras
Código de producto. 12089947 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
118 mL
148 mL
237 mL
473 mL
946 mL
1100 mL
1900 mL
2500 mL
5100 mL
Material del cierre:
LDPE
Polipropileno
Forma:
Alto, delgado
Bajo/ancho
Corto, ancho
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 300
paquete de 50
Color:
Blanco
Translúcido
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Material del cierre Forma unitSize Color
12089947 946 mL LDPE Alto, delgado paquete de 100 -
12029977 118 mL Polipropileno Bajo/ancho paquete de 300 Translúcido
11709388 148 mL Polipropileno Alto, delgado paquete de 300 Translúcido
12049977 237 mL LDPE Corto, ancho paquete de 100 Translúcido
11719388 237 mL LDPE Corto, ancho paquete de 100 Blanco
11974375 237 mL LDPE Alto, delgado paquete de 100 Translúcido
12029957 237 mL LDPE Alto, delgado paquete de 100 Blanco
12089977 473 mL LDPE Corto, ancho paquete de 100 Translúcido
11994375 473 mL LDPE Alto, delgado paquete de 100 Blanco
12089957 1100 mL LDPE Bajo/ancho paquete de 100 Blanco
12009957 1900 mL LDPE Alto, delgado paquete de 50 Translúcido
12009967 1900 mL LDPE Alto, delgado paquete de 50 Blanco
12039957 2500 mL LDPE Alto, delgado paquete de 25 -
12069967 2500 mL LDPE Alto, delgado paquete de 25 Blanco
12099957 5100 mL LDPE Corto, ancho paquete de 10 Translúcido
12089967 5100 mL LDPE Alto, delgado paquete de 10 Blanco
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 12089947
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Inertes a la mayoría de productos químicos, incluidos el formaldehído, los ácidos débiles y todas las bases
Los recipientes multiuso para muestras Fisherbrand™ se han diseñado para la recogida, el transporte y el almacenamiento de muestras líquidas y secas; no estériles. Inertes a la mayoría de productos químicos, incluidos formaldehído, ácidos débiles y
  • Resisten la congelación y la ebullición
  • Apilables para un almacenamiento compacto
  • Algunos recipientes concretos son esterilizables en autoclave (consulte la tabla de pedidos); las tapas no son esterilizables en autocla
  1. Estilo corto/ancho
  2. Estilo alto/delgado
  3. Graduado
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente para muestras
Material Polipropileno
Forma Alto, delgado
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 32,0 oz
Capacidad (métrico) 946 mL
Material del cierre LDPE
Diámetro (métrico) 11,44 cm
Altura (imperial) 5,24 in
Altura (métrico) 13,32 cm