Learn More
Fisherbrand™ Mini agitador vorticial
Código de producto. 17871672 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
4500 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de velocidad Tamaño de la unidad
17871672 4500 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 17871672
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El pequeño tamaño del vórtex mini con su máxima potencia ofrece una agitación en vórtex inmediata para una variedad de tamaños de tubo. Una operación sencilla de inicio táctil permite un rendimiento de mezcla excepcional con una sola mano.
  • Materiales de ABS y silicona para resistir los productos químicos más comúnmente utilizados
  • El diseño de perfil bajo y el tamaño reducido (de tan solo 11 cm de ancho) ahorran un valioso espacio en la mesa de trabajo y en las campanas extractoras
  • La acción vorticial rápida ahorra tiempo y permite la mezcla rápida de muestras
  • El diseño moderno permite un sencillo inicio del funcionamiento con una sola mano y detiene la agitación cuando se levanta el tubo
  • Al realizar procedimientos repetitivos, una fuerza de activación baja ayuda a evitar la fatiga del usuario
  • El diseño libre de mantenimiento y la garantía de 5 años ayudan a reducir el coste de propiedad
  • La plataforma estable reduce la posibilidad de caídas de las muestras durante el funcionamiento
  • El funcionamiento silencioso y las bajas vibraciones ayudan a los usuarios a concentrarse
  • EE. UU. y UE Patente de utilidad pendiente, patente de diseño de EE. UU. n.º. D814,045
Especificaciones
Órbita 6 mm
Capacidad portante (métrico) 50 mL
Intervalo de velocidad 4500 rpm
Tensión 12 V CC
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +60 °C
Vataje Aprox. 7,8 W (bajo carga)
Capacidad de tubos 50 mL
Tipo de producto Agitador vórtex
Certificaciones/conformidad CE, CSA, RoHS3, UKCA, RAEE
Tipo de tapón 4 interchangeable
Frecuencia 50/60 Hz
Material Plástico ABS y silicona
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5,1 x 4,3 x 3 in (13 x 11 x 7,5 cm)
Altura (imperial) 3 in
Altura (métrico) 7,5 cm
Longitud (imperial) 5,1 in
Longitud (métrico) 13 cm
Anchura (imperial) 4,3 in
Anchura (métrico) 11 cm
Peso con embalaje (imperial) 2 lb
Peso con embalaje (métrico) 1 kg
Peso (imperial) 2 lb
Peso (métrico) 1 kg
Color Gris, azul
Modelo Miniagitador vorticial de 100-240 V CA, 50-60 Hz universal
Para utilizar con (equipo) Tubos de 2 a 50 ml
Incluye Miniagitador vorticial, 2 tapones de silicona, 1 adaptador de alimentación de baja tensión y doble aislamiento (100-240 V CA, 50-60 Hz) con 4 tapones intercambiables
Garantía y oferta de servicio Garantía de 5 años