Learn More
Fisherbrand™ Cajas para portaobjetos de microscopio con ranuras numeradas
Código de producto. 11761476 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Rojo
Capacidad para portaobjetos:
25
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Capacidad para portaobjetos Tamaño de la unidad
11761476 Blanco 25 cada uno
11751476 Rojo 25 cada uno
11741476 Azul 25 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11761476
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.95€
    2.64€ / paquete de 1
    Ahorro 12.31€
    82% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Almacene y transporte de forma segura 25 o 100 portaobjetos con las cajas con bisagras resistentes. Fisherbrand™ Las cajas para portaobjetos de microscopio con ranuras numeradas contienen portaobjetos de microscopio estándar en ranuras seguras que corresponden a la tarjeta de identificación numerada. Las cajas apilables se cierran de forma segura con cierre de pasador.
Almacene y transporte de forma segura 25 o 100 portaobjetos con las cajas con bisagras resistentes. Fisherbrand™ Las cajas para portaobjetos de microscopio con ranuras numeradas contienen portaobjetos de microscopio estándar en ranuras seguras que corresp
  • Fabricado en polipropileno o cartón duradero, sin revestimiento
  • Las tapas con bisagra se mantienen cerradas de forma segura con un cierre de pasador
  • El pie para apilado maximiza la estabilidad
  • Ficha de identificación de portaobjetos numerada incluida para facilitar la identificación
Especificaciones
Tipo Soporte para portaobjetos
Capacidad para portaobjetos 25
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Tipo de tapón Tapa con bisagra con cierre de pasador
Color Blanco
El dispositivo tiene 25 portaobjetos
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 141 x 92 x 30 mm
Para utilizar con (equipo) Portaobjetos de microscopio estándar (25 x 75 mm)
Altura (imperial) 1,18 in
Altura (métrico) 30 mm
Incluye Ficha de indexación numerada
Longitud (imperial) 5,55 in
Longitud (imperial) del portaobjetos 3 in
Longitud (métrico) 141 mm
Longitud (métrico) del portaobjetos 75 mm
Material Polipropileno
Apilables Sí
Esterilidad Non-sterile
Anchura (imperial) 3,62 in
Anchura (imperial) del portaobjetos 1 in
Anchura (métrico) 92 mm
Anchura (métrico) del portaobjetos 25 mm