Learn More
Fisherbrand™ Cajas para portaobjetos de microscopio con ranuras numeradas
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
Almacene y transporte de forma segura 25 o 100 portaobjetos con las cajas con bisagras resistentes. Fisherbrand™ Las cajas para portaobjetos de microscopio con ranuras numeradas contienen portaobjetos de microscopio estándar en ranuras seguras que corresp
- Fabricado en polipropileno o cartón duradero, sin revestimiento
- Las tapas con bisagra se mantienen cerradas de forma segura con un cierre de pasador
- El pie para apilado maximiza la estabilidad
- Ficha de identificación de portaobjetos numerada incluida para facilitar la identificación
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Soporte para portaobjetos |
| Capacidad para portaobjetos | 25 |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Tipo de tapón | Tapa con bisagra con cierre de pasador |
| Color | Azul |
| El dispositivo tiene | 25 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 141 x 92 x 30 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Portaobjetos de microscopio estándar (25 x 75 mm) |
| Incluye | Ficha de indexación numerada |
| Material | Polipropileno |
| Mostrar más |