Learn More
Fisherbrand™ Cajas de portaobjetos
Código de producto. 13213939 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad para portaobjetos:
25
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Capacidad para portaobjetos Tamaño de la unidad
13213939 25 paquete de 10
1 options
Código de producto. 13213939
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Soporte extremadamente duradero y económico para portaobjetos de microscopio estándar
  • Capacidad para veinticinco (25) portaobjetos estándar de 75 x 25 mm
  • La tapa hermética protege los portaobjetos y evita la acumulación de polvo
  • Estructura de plástico negro moldeado duradero
  • Tarjeta de índice preimpresa en la tapa para facilitar la identificación de los portaobjetos
  • La parte delantera tiene un área de pestaña (pestaña incluida) para una identificación adicional
  • La base tiene ranuras de interbloqueo para apilar varias unidades
  • Los portaobjetos permanecen firmemente colocados con particiones de portaobjetos numeradas
Especificaciones
Capacidad para portaobjetos 25
Tipo de tapón A presión
Color Negro
Para utilizar con (equipo) Portaobjetos de microscopio
Incluye Particiones de portaobjetos numeradas
Longitud (imperial) del portaobjetos 3 in
Longitud (métrico) del portaobjetos 75 mm
Material Plástico
Anchura (imperial) del portaobjetos 1 in
Anchura (métrico) del portaobjetos 25 mm