Learn More
Fisherbrand™ Cabinas de almacenamiento de microportaobjetos
Código de producto. 16227260 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Beige
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
16227260 Beige cada uno
1 options
Código de producto. 16227260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.10€
    46.32€ / paquete de 1
    Ahorro 83.78€
    64% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cada cajón se divide longitudinalmente en dos compartimentos para maximizar el uso del espacio.
Cada cajón está dividido en dos compartimentos longitudinales para obtener la máxima utilización del espacio
  • Cada armario puede contener hasta 4500 portaobjetos de 75 × 25 mm
  • Cuando se apilan 12 cabinas de altura (con base opcional), se pueden almacenar hasta 54 000 portaobjetos en 0,19 m2 (2 pies cuadrados) de espacio de suelo
  • El diseño con sistema de bloqueo funciona con todas las cabinas de microportaobjetos de metal Fisherbrand y Fisher Scientific™ actuales
  • Cada unidad contiene seis cajones intercambiables, cada uno equipado con soporte para tarjetas, selección de tirador de latón o plástico y dos bloques compresores para mantener los portaobjetos en posición vertical en cajones parcialmente llenos
  • Disponible en beige oscuro, tostado, verde o blanco. Bases opcionales disponibles con o sin patas.
  • L × An × Al: 18,75 × 15,75 × 4,75 pulg. (47,6 × 40 × 12,1 cm)
  • Bases disponibles con o sin patas. (Consulte el n.º de cat. 07-212-104)
Especificaciones
Tipo Cabina de almacenamiento de microportaobjetos
Color Beige
Fondo (imperial) 18,75 in
Fondo (métrico) 476,25 mm
El dispositivo tiene 4500 portaobjetos
Para utilizar con (aplicación) Portaobjetos
Altura (imperial) 4,75 in
Altura (métrico) 120,65 mm
Longitud (métrico) del portaobjetos 75 mm
Material metálica
Anchura (imperial) 15,75 in
Anchura (métrico) 400,05 mm
Anchura (métrico) del portaobjetos 25 mm